Learn More
3M™ Aura™ Respiradores de partículas serie 9300+
Código de producto. 11707584 Tienda 3M Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de filtro:
FFP1
FFP2
FFP3
Con válvula de exhalación:
No
Sí
Factor de protección asignado (APF):
4
10
20
Modelo:
9310, 3 paneles
9312, 3 paneles
9320, 3 paneles
9322+ P2 con válvula, 3 paneles
9322+, 3 paneles
9330+ P3, 3 paneles
9330, 3 paneles
9332+ P3 con válvula, 3 paneles
PF9312, 3 paneles
PF9320., 3 paneles
PF9322, 3 paneles
PF9332, 3 paneles
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 120
paquete de 20
paquete de 240
paquete de 330
paquete de 440
paquete de 5
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de filtro Con válvula de exhalación Factor de protección asignado (APF) Modelo Tamaño de la unidad
11707584 FFP3 Sí 20 PF9332, 3 paneles paquete de 5
11717574 FFP1 No 4 9310, 3 paneles paquete de 20
10583051 FFP2 No 10 9320, 3 paneles paquete de 20
10116544 FFP2 Sí 10 9322+, 3 paneles paquete de 10
12672545 FFP1 Sí 4 9312, 3 paneles paquete de 10
17237620 FFP1 Sí 4 9312, 3 paneles paquete de 120
12602555 FFP3 No 20 9330, 3 paneles paquete de 20
17257620 FFP3 No 20 9330, 3 paneles paquete de 240
11777574 FFP1 Sí 4 PF9312, 3 paneles paquete de 5
11787574 FFP2 No 10 PF9320., 3 paneles paquete de 5
11797574 FFP2 Sí 10 PF9322, 3 paneles paquete de 5
16523771 FFP3 Sí 20 9332+ P3 con válvula, 3 paneles paquete de 330
16684912 FFP2 Sí 10 9322+ P2 con válvula, 3 paneles paquete de 330
16674902 FFP3 No 20 9330+ P3, 3 paneles paquete de 440
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Código de producto. 11707584 Proveedor 3M™ N.º de proveedor 7000062384
Cantidad Precio
1 91.88€ / paquete de 5
8 75.71€ / paquete de 5
Fecha estimada de envoi: 18-12-2026
Añadir a la cesta
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Los respiradores de partículas tienen un diseño ergonómico, de tres paneles, con plegado plano y un medio filtrante de baja resistencia a la respiración. Disponible en niveles de protección FFP1, FFP2 y FFP3 con o sin válvulas, innovadora pestaña en la barbilla para ajustes fáciles y un panel superior esculpido y en relieve que ayuda a reducir el empañamiento de las gafas.
  • Proporciona protección cómoda contra polvos y nieblas en una amplia variedad de aplicaciones industriales y otros entornos peligrosos.
  • Ofrece protección FFP1, FFP2 y FFP3.
  • El diseño de 3 paneles permite un mayor movimiento facial.
  • El estilo esculpido y de perfil bajo del panel superior en relieve crea un sello eficaz, reduce el empañamiento de las gafas y mejora la compatibilidad de las gafas.
  • La tecnología de filtro de baja resistencia promueve una respiración más fácil y la innovadora pestaña de la barbilla permite ajustes simples.
  • Elija sin estilo de válvula o con estilos de válvula que cuentan con 3M™ Cool Flow™ para reducir la acumulación de calor y ayudar a proporcionar una protección cómoda en condiciones cálidas y húmedas.
  • Envasado individualmente en envoltorio higiénico para evitar la contaminación antes de su uso.
  • Las diademas trenzadas y codificadas por colores le ayudan a identificar el nivel de protección ofrecido: amarillo para FFP1 (APF 4), azul para FFP2 (APF 10) y rojo para FFP3 (APF 20).
  • El diseño plegable hace que sea fácil guardarlos cuando no están en uso.
  • Los respiradores funcionan bien con 3M Productos de protección ocular y auditiva.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Factor de protección asignado (APF) 20
Certificaciones/conformidad Con aprobación CE conforme a EN 149:2001A1:2009
Certificaciones/conformidad (Europa) EN 149:2001 + A1:2009
Certificaciones (EN) EN 149:2001 + A1:2009
Color Blanco
Design Type Pliegue plano
Desechables Uso limitado
Tipo de filtro FFP3
Material Polipropileno
Tipo de producto Respirador para partículas de uso general
Tamaño Talla única
Con válvula de exhalación Sí
Eficacia de filtro FFP3
Material de la capa de filtración Polipropileno
Para utilizar con (aplicación) Polvo de cemento
Sin látex Sí
Material de la correa de la cabeza Poliisopreno
Modelo PF9332, 3 paneles
Material de la pieza nasal Aluminio, poliuretano
Tipo de pieza nasal Esculpido
Tipo de empaquetado Envasado individual
Resistente a Polvos y vapores en una gran variedad de aplicaciones industriales y otras situaciones de trabajo
Esterilidad No estéril
Strap Attachment Type Diadema con código de colores, roja
FDA Cleared Surgical Mask N.º