Learn More
AU1235, MedChemExpress
Código de producto. 16496347
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16496347 5 mg 5 miligramos
16484706 100 mg 100 miligramos
16460066 2 mg 2 miligramos
16450017 50 mg 50 miligramos
16442796 25 mg 25 miligramos
16423628 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16496347 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY101867
MedChemExpress AU1235, an adamantyl urea, is a potent MmpL3 inhibitor. The Mycobacterium tuberculosis protein MmpL3 performs an essential role in cell wall synthesis, since it effects the transport of trehalose monomycolates across the inner membrane.
AU1235, an adamantyl urea, is a potent MmpL3 inhibitor. The Mycobacterium tuberculosis protein MmpL3 performs an essential role in cell wall synthesis, since it effects the transport of trehalose monomycolates across the inner membrane.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material AU1235
CAS 1338780-86-1
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H19F3N2O
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (77.08 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NC(C=CC(F)=C1F)=C1F)NC2(C[C@H](C3)C4)C[C@H]4C[C@H]3C2
Peso molecular (g/mol) 324.34
Formula Weight (peso de la fórmula) 324.34
Porcentaje de pureza 99.18%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death