Learn More
Atuveciclib S-Enantiomer, MedChemExpress
Código de producto. 16478137
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16478137 5 mg 5 miligramos
16435428 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16478137 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12871C
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-11-2026
MedChemExpress Atuveciclib S-Enantiomer (BAY-1143572 S-Enantiomer) is a potent and selective CDK9 inhibitor, which inhibits CDK9/CycT1 with an IC50 of 16 nM.
Atuveciclib S-Enantiomer (BAY-1143572 S-Enantiomer) is a potent and selective CDK9 inhibitor, which inhibits CDK9/CycT1 with an IC50 of 16 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Atuveciclib S-Enantiomer
CAS 250279-81-1
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H18FN5O2S
Cantidad 5 mg
Sinónimo BAY-1143572 S-Enantiomer
Información de solubilidad DMSO : ≥ 113 mg/mL (291.67 mM)
SMILES N=[S@@](CC1=CC(NC2=NC(C3=CC=C(F)C=C3OC)=NC=N2)=CC=C1)(C)=O
Peso molecular (g/mol) 387.43
Formula Weight (peso de la fórmula) 387.43
Porcentaje de pureza 99.38%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease