Learn More
Atuveciclib Racemate, MedChemExpress
Código de producto. 16448137
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
16448137 5 mg 5 miligramos
16405428 10 mg 10 miligramos
2 options
Código de producto. 16448137
Marca: Medchem Express HY12871
MedChemExpress Atuveciclib Racemate (BAY-1143572 Racemate) is the racemate mixture of Atuveciclib. Atuveciclib is a potent and highly selective, oral P-TEFb/CDK9 inhibitor which supresses CDK9/CycT1 with an IC50 of 13 nM.
Atuveciclib Racemate (BAY-1143572 Racemate) is the racemate mixture of Atuveciclib. Atuveciclib is a potent and highly selective, oral P-TEFb/CDK9 inhibitor which supresses CDK9/CycT1 with an IC50 of 13 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Atuveciclib Racemate
CAS 1414943-88-6
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H18FN5O2S
Cantidad 5 mg
Sinónimo BAY-1143572 Racemate
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (258.11 mM; Need ultrasonic)
SMILES N=S(CC1=CC(NC2=NC(C3=CC=C(F)C=C3OC)=NC=N2)=CC=C1)(C)=O
Peso molecular (g/mol) 387.43
Formula Weight (peso de la fórmula) 387.43
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease