Descripción
ATRX Monoclonal specifically detects ATRX in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin).
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | ATRX |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | ATRX/2900R |
| Conjugado | Biotin |
| Formulación | PBS |
| Alias de gen | alpha thalassemia/mental retardation syndrome X-linked, alpha thalassemia/mental retardation syndrome X-linked (RAD54 (S. cerevisiae)homolog), alpha thalassemia/mental retardation syndrome X-linked (RAD54 homolog, S.cerevisiae), ATP-dependent helicase ATRX, ATR2, DNA dependent ATPase and helicase, EC 3.6.1, EC 3.6.4.12, helicase 2, X-linked, Juberg-Marsidi syndrome, MGC2094, MRXHF1, RAD54 homolog, RAD54L, SFM1, SHS, transcriptional regulator ATRX, XH2RAD54, X-linked helicase II, X-linked nuclear protein, XNPZNF-HX, Zinc finger helicase, Znf-HX |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Recombinant human ATRX protein (Uniprot: P46100) |
| Método de purificación | Protein A or G purified |
| Mostrar más |