Learn More
Altropina sulfato monohidrato, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11483933
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11483933 50 g 50 g
11473933 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11483933 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10236.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5908-99-6 | C17H27NO8S | 405.462 g/mol
Antagonist at muscarinic receptors; also a bronchodilator. It is also used in used in preanesthetic medication.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Sirve de antagonista de los receptores muscarínicos, así como de broncodilatador. También se utiliza en la medicación preanestésica.
Solubilidad
Soluble en agua (2500 mg/ml) a 4 °C, etanol (200 mg/ml) a 4 °C, glicerol (400 mg/ml) y metanol.
Notas
Sensible a la luz. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes. Mantener en un recipiente bien cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5908-99-6
Fórmula molecular C17H27NO8S
Peso molecular (g/mol) 405.462
Número MDL MFCD00074815
Clave InChI PVGPXGKNDGTPTD-IJTOKZDFSA-N
Sinónimo atropine sulfate hydrate, atropine sulfate monohydrate, 1r,3s,5s-8-methyl-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-yl 3-hydroxy-2-phenylpropanoate; methane; sulfuric acid
PubChem CID 23624044
Nombre IUPAC [(1S,5R)-8-metil-8-azabiciclo[3.2.1]octan-3-il] 3-hidroxi-2-fenilpropanoato; ácido sulfúrico; hidrato
SMILES CN1C2CCC1CC(C2)OC(=O)C(CO)C3=CC=CC=C3.O.OS(=O)(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Atropine sulfate monohydrate
Punto de fusión 187°C to 192°C
Cantidad 50 g
Número UN UN1544
Beilstein 6109275
Sensibilidad Light sensitive
Índice Merck 14,875
Información de solubilidad Soluble in water (2500mg/ml) at 4°C,ethanol (200mg/ml) at 4°C,Glycerol (400mg/ml),and methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 694.84 (676.82 Anhydrous)
Porcentaje de pureza ≥98%