Learn More
Altropina sulfato monohidrato, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10328270 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
100 GR
25 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10328270 10 g Frasco de vidrio 10 g
10743041 25 g Frasco de vidrio 25 GR
10464525 100 g Frasco de vidrio 100 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10328270 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 226680100
Solicitar formato a granel o personalizado
El sulfato de atropina monohidrato, n.º CAS 5908-99-6, es un antagonista del receptor muscarínico.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
  • La atropina es un antagonista competitivo y reversible de los receptores de acetilcolina muscarínicos tanto en las neuronas centrales como periféricas
  • La atropina se aisló originalmente de la planta Atropa belladona, pero también se encuentra en otras plantas solanáceas
  • La atropina es un fármaco que se puede utilizar para reducir la frecuencia cardíaca, disminuir las secreciones salivales y tratar la intoxicación causada por agentes colinérgicos o muscarínicos
Aplicaciones
  • Se utiliza para bloquear la activación de receptores muscarínicos en ratones de laboratorio
  • Se puede utilizar en un entorno de laboratorio para reducir las secreciones orales y respiratorias en animales de investigación
  • La atropina se ha utilizado para estudiar la frecuencia cardíaca y la variabilidad de la presión arterial en los cerdos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5908-99-6
Fórmula molecular H2SO4·H2O
Peso molecular (g/mol) 694.85
Número MDL MFCD00074815
Clave InChI PVGPXGKNDGTPTD-IJTOKZDFSA-N
Sinónimo atropine sulfate hydrate, atropine sulfate monohydrate, 1r,3s,5s-8-methyl-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-yl 3-hydroxy-2-phenylpropanoate; methane; sulfuric acid
PubChem CID 23624044
Nombre IUPAC [(1S,5R)-8-metil-8-azabiciclo[3.2.1]octan-3-il] 3-hidroxi-2-fenilpropanoato; ácido sulfúrico; hidrato
SMILES CN1C2CCC1CC(C2)OC(=O)C(CO)C3=CC=CC=C3.O.OS(=O)(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Atropine sulfate monohydrate
Acidez Passes Test
Punto de fusión >187.0°C
Color Blanco
Residuos de ignición 0.2% max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97+%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 10 g
Beilstein 21, 27
Índice Merck 15, 866
Rotación específica − 0.60
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in boiling alcohol and glycerol, slightly soluble in chloroform, practically insoluble in ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 694.85
Porcentaje de pureza 97+%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Atropine sulfate monohydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
  • P405-Guardar bajo llave.