missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ATP6V1G3 Antibody [Janelia Fluor™ 549], Novus Biologicals™

Código de producto. 30600454 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30600454 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30600454 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP347914JF549

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

ATP6V1G3 Polyclonal antibody specifically detects ATP6V1G3 in Human,Mouse samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ATP6V1G3
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Janelia Fluor 549
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen ATPase, H+ transporting, lysosomal 13kD, V1 subunit G isoform 3, ATPase, H+ transporting, lysosomal 13kDa, V1 subunit G isoform 3, ATPase, H+ transporting, lysosomal 13kDa, V1 subunit G3, H+ transporting, lysosomal (vacuolar proton pump) subunit G3, MGC119810, MGC119813, vacuolar ATP synthase subunit G 3, vacuolar proton pump G subunit 3, Vacuolar proton pump subunit G 3, vacuolar proton pump, subunit G3, V-ATPase 13 kDa subunit 3, V-ATPase G subunit 3, V-ATPase G3 subunit, V-ATPase subunit G 3, V-type proton ATPase subunit G 3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno ATPase, H+ transporting, lysosomal 13kDa, V1 subunit G3. (Uniprot# Q96LB4)
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Endocrinology, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 127124
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.