missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ATP5D Antibody, Allophycocyanin, Novus Biologicals™

Código de producto. 18674219 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18674219 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18674219 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP300344APC

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

ATP5D Polyclonal antibody specifically detects ATP5D in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ATP5D
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado APC
Dilución Western Blot, ELISA, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación PBS
Alias de gen ATP synthase subunit delta, mitochondrial, ATP synthase, H+ transporting, mitochondrial F1 complex, delta subunit, F-ATPase delta subunit, mitochondrial ATP synthase complex delta-subunit precusor, mitochondrial ATP synthase, delta subunit
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Human ATP5D (Uniprot#: P30049; Ala23-Glu168).
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Endocrinology, Neurodegeneration, Neuroscience, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 513
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.