Learn More
ATP13A1 Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Código de producto. 18610562 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.02 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.02 ml
0.10 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18610562 0.1 mL 0.10 ml
18614752 0.02 mL 0.02 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18610562 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP2927290.1ml
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Rabbit Polyclonal Antibody
ATP13A1 Polyclonal antibody specifically detects ATP13A1 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno ATP13A1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000
Formulación PBS with 50% glycerol, pH7.3.
Alias de gen ATP13A, ATPase type 13A, ATPase type 13A1, cation transporting ATPase, CGI-152, DKFZp761L1623, EC 3.6.3, EC 3.6.3.-, EC 3.6.3.12, FLJ31858, FLJ41786, FLJ43873, KIAA1825FLJ90317, probable cation-transporting ATPase 13A1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 880-960 of human ATP13A1 (NP_065143.2). ALLANAPERVVERRRRPRDSPTLSNSGIRATSRTAKQRSGLPPSEEQPTSQRDRLSQVLRDLEDESTPIVKLGDASIAAPF
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Endocrinology, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 57130
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG