Learn More
Atorvastatin, MedChemExpress
Descripción
Atorvastatin is an orally active HMG-CoA reductase inhibitor, has the ability to effectively decrease blood lipids. Atorvastatin inhibits human SV-SMC proliferation and invasion with IC50s of 0.39 μM and 2.39 μM, respectively.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Atorvastatin |
| CAS | 134523-00-5 |
| Color | Off-White |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C33H35FN2O5 |
| Cantidad | 10 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : 50 mg/mL (89.50 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(C(C(C1=CC=CC=C1)=C(C2=CC=C(F)C=C2)N3CC[C@@H](O)C[C@@H](O)CC(O)=O)=C3C(C)C)NC4=CC=CC=C4 |
| Peso molecular (g/mol) | 558.64 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 558.64 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?