Learn More
Atorvastatin hemicalcium salt, MedChemExpress
Descripción
Atorvastatin hemicalcium salt (CI-981) is an orally active 3-hydroxy-3-methylglutaryl coenzyme A (HMG-CoA) reductase inhibitor, has the ability to effectively decrease blood lipids. Atorvastatin hemicalcium salt inhibits human SV-SMC proliferation and invasion with IC50s of 0.39 μM and 2.39 μM, respectively.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Atorvastatin hemicalcium salt |
| CAS | 134523-03-8 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C33H34Ca0.5FN2O5 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | CI-981 Atorvastatin hemicalcium |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 50 mg/mL (86.55 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| SMILES | FC1=CC=C(C2=C(C3=CC=CC=C3)C(C(NC4=CC=CC=C4)=O)=C(C(C)C)N2CC[C@@H](O)C[C@@H](O)CC([O-])=O)C=C1.[0.5Ca2+] |
| Peso molecular (g/mol) | 577.67 |
| Mostrar más |