Learn More
Bollé Safety Gafas de seguridad Atom Platinum™
Código de producto. 12679090 Tienda Bollé Safety Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Modelo:
ATOAPSI (con ventilación)
ATOEDEPSI (lente doble sellada)
ATOEPSI (sellado)
ATOFAPSI (espuma transpirable)
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Modelo Tamaño de la unidad
12679090 ATOEPSI (sellado) cada uno
11727614 ATOFAPSI (espuma transpirable) cada uno
13446198 ATOEDEPSI (lente doble sellada) cada uno
12669090 ATOAPSI (con ventilación) cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Código de producto. 12679090 Proveedor Bollé Safety N.º de proveedor ATOEPSI
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13.41€
    9.87€ / paquete de 1
    Ahorro 3.54€
    26% Descuento
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Compactas, ligeras y extremadamente cómodas, las gafas de seguridad modelo ATOM ofrecen una protección mejorada
  • Material de la montura: caucho termoplástico azul
  • Material de la lente: policarbonato transparente
  • Revestimiento de la lente: revestimiento antivaho Platinum™/antiarañazos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Revestimiento de lente Antivaho, Resistentes a los arañazos
Tinción de lente Transparente
Tipo de producto Gafas de seguridad
Color de marco Azul
Incluye Herméticas
Modelo ATOEPSI (sellado)
N.° por paquete 1 unidad
Material Policarbonato
Desechables No
Lens Material Policarbonato
Material del bastidor Caucho termoplástico
Protección UV Sí