Learn More
Aticaprant, MedChemExpress
Código de producto. 16486247
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
20 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
20 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16486247 5 mg 5 miligramos
16490869 1 mg 1 miligramo
16480496 20 mg 20 miligramos
16443528 10 mg 10 miligramos
16429966 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16486247 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY101718
MedChemExpress Aticaprant (CERC-501) is a potent and centrally-penetrant kappa opioid receptor antagonist with a Ki of 0.807 nM.
Aticaprant (CERC-501) is a potent and centrally-penetrant kappa opioid receptor antagonist with a Ki of 0.807 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aticaprant
CAS 1174130-61-0
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C26H27FN2O2
Cantidad 5 mg
Sinónimo CERC-501 LY-2456302
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (238.95 mM)
SMILES O=C(N)C1=CC=C(OC2=CC=C(CN3[C@H](C4=CC(C)=CC(C)=C4)CCC3)C=C2)C(F)=C1
Peso molecular (g/mol) 418.5
Formula Weight (peso de la fórmula) 418.5
Porcentaje de pureza 98.45%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation