missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Atherin Antibody, PE, Novus Biologicals™

Código de producto. 30037460 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30037460 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30037460 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP204030PE

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Atherin Polyclonal antibody specifically detects Atherin in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunoprecipitation
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Atherin
Aplicaciones Western Blot, Immunoprecipitation
Clasificación Polyclonal
Conjugado PE
Dilución Western Blot, Immunoprecipitation
Formulación PBS
Alias de gen SAMD1 sterile alpha motif domain containing 1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Maps to this antibody Motif Domain Containing 1 using the numbering given in entry NP_612361.1 (GeneID 90378).
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 90378
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.