Descripción
ATG5 Monoclonal antibody specifically detects ATG5 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | ATG5 |
| Aplicaciones | Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | ATG5/2492 |
| Conjugado | PerCP |
| Formulación | PBS |
| Alias de gen | APG5, APG5 (Autophagy 5, S. Cerevisiae)-Like, APG5 autophagy 5-like (S. cerevisiae), APG5L, APG5-LIKE, ASP, ASPAPG5-LIKE, ATG5 Autophagy Related 5 Homolog, ATG5 autophagy related 5 homolog (S. cerevisiae), Autophagy protein 5, Autophagy Related 5, HAPG5, SCAR25 |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | Recombinant fragment of human ATG5 protein (around aa 1-119) (exact sequence is proprietary) (Uniprot: Q9H1Y0) |
| Método de purificación | Protein A or G purified |
| Mostrar más |