missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ATG5 Antibody (AGT5/3220R), Biotin, Novus Biologicals™

Código de producto. 18661637 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18661637 100 μg 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18661637 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP308367B

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

ATG5 Monoclonal antibody specifically detects ATG5 in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ATG5
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon AGT5/3220R
Conjugado Biotin
Formulación PBS
Alias de gen APG5, APG5 (Autophagy 5, S. Cerevisiae)-Like, APG5 autophagy 5-like (S. cerevisiae), APG5L, APG5-LIKE, ASP, ASPAPG5-LIKE, ATG5 Autophagy Related 5 Homolog, ATG5 autophagy related 5 homolog (S. cerevisiae), Autophagy protein 5, Autophagy Related 5, HAPG5, SCAR25
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fragment of human ATG5 protein (around aa 1-119) (exact sequence is proprietary) (Uniprot: Q9H1Y0)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Autophagy, Cancer, Cardiovascular Biology, Cell Biology, Ubiquitin Proteasome Pathway
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9474
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.