Learn More
ATG3/APG3 Antibody (OTI3H2), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™
Código de producto. 30147960 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
30147960 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 30147960 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP272140CL1
Mouse Monoclonal Antibody
ATG3/APG3 Monoclonal antibody specifically detects ATG3/APG3 in Canine,Human,Monkey,Mouse,Primate,Rat samples. It is validated for Flow Cytometry,Immunohistochemistry,Western Blot,CyTOF,Immunocytochemistry/Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno ATG3/APG3
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Western Blot, CyTOF, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon OTI3H2
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen APG3, APG3 autophagy 3-like (S. cerevisiae), APG3L, APG3-LIKE, ATG3 autophagy related 3 homolog (S. cerevisiae), Autophagy-related protein 3, DKFZp564M1178, EC 6.3.2.-, FLJ22125,2610016C12Rik, hApg3, MGC15201, PC3-96, Protein PC3-96, ubiquitin-like-conjugating enzyme ATG3
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human ATG3(NP_071933) produced in HEK293T cell.
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Autophagy, Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 64422
Especies diana Canine, Human, Monkey, Mouse, Primate
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG2a