missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ATG3/APG3 Antibody [Janelia Fluor™ 646], Novus Biologicals™

Código de producto. 30653739 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30653739 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30653739 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor AF5450J

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Sheep Polyclonal Antibody

ATG3/APG3 Polyclonal antibody specifically detects ATG3/APG3 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Western Blot,Immunocytochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ATG3/APG3
Aplicaciones Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Conjugado Janelia Fluor 646
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen APG3, APG3 autophagy 3-like (S. cerevisiae), APG3L, APG3-LIKE, ATG3 autophagy related 3 homolog (S. cerevisiae), Autophagy-related protein 3, DKFZp564M1178, EC 6.3.2.-, FLJ22125,2610016C12Rik, hApg3, MGC15201, PC3-96, Protein PC3-96, ubiquitin-like-conjugating enzyme ATG3
Especie del huésped Sheep
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human ATG3, Met1-His287, Accession # Q9NT62
Método de purificación Antigen Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Autophagy, Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 64422
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.