missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ATF4, p Ser245 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18267115 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mL
Tamaño de la unidad:
25 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18267115 0.025 mL 25 microlitros
18797143 - -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18267115 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB100818020.025ML

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

ATF4 Polyclonal specifically detects ATF4 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ATF4 (p Ser245)
Aplicaciones Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 1.0 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:1000, Immunohistochemistry 1:50-1:100, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50-1:100
Formulación phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, and 50% glycerol. with 0.02% Sodium Azide
N.º de referencia del gen P18848
Alias de gen Activating transcription factor 4, activating transcription factor 4 (tax-responsive enhancer element B67), cAMP-dependent transcription factor ATF-4, cAMP-responsive element-binding protein 2, CREB-2DNA-binding protein TAXREB67, cyclic AMP-dependent transcription factor ATF-4, Cyclic AMP-responsive element-binding protein 2, TaxREB67, TAXREB67CREB2cAMP response element-binding protein 2, Tax-responsive enhancer element-binding protein 67, TXREB
Símbolos de los genes ATF4
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno The antiserum was produced against synthesized phosphopeptide derived from human ATF4 around the phosphorylation site of serine 245 (N-R-SP-L-P).
Peso molecular del antígeno 45 kDa
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.025 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Phospho Specific
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 468
Especificidad de la prueba ATF4 (specific to Phospho-Ser245) detects endogenous levels of ATF4 only when phosphorylated at serine 245.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.