missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ATAD3A Antibody [Alexa Fluor« 750], Novus Biologicals Biologicals™

Código de producto. 30515264 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30515264 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30515264 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP338518AF750

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

ATAD3A Polyclonal antibody specifically detects ATAD3A in Human,Mouse samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ATAD3A
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alexa Fluor 750
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen ATPase family AAA domain-containing protein 3A, ATPase family, AAA domain containing 3A, FLJ10709, FLJ35514
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-240 of human ATAD3A (NP_001164006.1).,, Sequence:, MSWLFGINKGPKGEGAGPPPPLPPAQPGAEGGGDRGLGDRPAPKDKWSNFDPTGLERAAKAARELEHSRYAKDALNLAQMQEQTLQLEQQSKLKEYEAAVEQLKSEQIRAQAEERRKTLSEETRQHQARAQYQDKLARQRYEDQLKQQQLLNEENLRKQEESVQKQEAMRRATVEREMELRHKNEMLRVEAEARARAKAERENADIIREQIRLKAAEHRQTVLESIRTAGTLFGEGFRAF
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Protein Phosphatase
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 55210
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.