missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ASXL2 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18223800 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18223800 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18223800 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP118926

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

ASXL2 Polyclonal specifically detects ASXL2 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunoprecipitation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ASXL2
Aplicaciones Western Blot, Immunoprecipitation
Clasificación Polyclonal
Concentración 1.0 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:2000-1:10000, Immunoprecipitation 2-5 ug/mg lysate
Formulación Tris-Citrate/Phosphate (pH 7.0 - 8.0) with 0.09% Sodium Azide
N.º de referencia del gen Q76L83
Alias de gen additional sex combs like 2 (Drosophila), Additional sex combs-like protein 2, ASXH2polycomb group protein ASXH2, FLJ10898, KIAA1685DKFZp686C1968, putative Polycomb group protein ASXL2
Símbolos de los genes ASXL2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno The immunogen recognized by this antibody maps to a region between residue 600 and 650 of human additional sex combs like 2 using the numbering given in entry NP_060733.4 (GeneID 55252).
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 55252
Especificidad de la prueba Based on 100% sequence identity, this antibody is predicted to react with Orangutan, Rhesus Monkey, Gorilla, Chimpanzee, White-tufted-ear marmoset, and Northern white-cheeked gibbon.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C. Do not freeze.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.