Learn More
ASTX660, MedChemExpress
Código de producto. 16493026
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16493026 25 mg 25 miligramos
16414308 10 mg 10 miligramos
16407027 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16493026 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY109565
MedChemExpress ASTX660 is an orally bioavailable dual antagonist of cellular inhibitor of apoptosis protein (cIAP) and X-linked inhibitor of apoptosis protein (XIAP).
ASTX660 is an orally bioavailable dual antagonist of cellular inhibitor of apoptosis protein (cIAP) and X-linked inhibitor of apoptosis protein (XIAP).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material ASTX660
CAS 1799328-86-1
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C30H42FN5O3
Cantidad 25 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (185.29 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@H]1N(C[C@@H]2N(CC(N3CC(C)(C)C4=NC(CO)=C(CC5=CC=C(F)C=C5)C=C43)=O)C[C@@H](C)NC2)CCOC1
Peso molecular (g/mol) 539.68
Formula Weight (peso de la fórmula) 539.68
Porcentaje de pureza 98.99%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death