missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ASP5878, MedChemExpress

Código de producto. 16463726
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16463726 25 mg 25 miligramos
16487776 100 mg 100 miligramos
16477998 10 mg 10 miligramos
16443927 50 mg 50 miligramos
16410468 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16463726 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY19983

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress ASP5878 is an oral active inhibitor of FGFR 1, 2, 3, and 4, with IC50 values of 0.47 nM, 0.6 nM, 0.74 nM and 3.5 nM for FGFR 1, 2, 3, and 4 kinase activity. ASP5878 has potential antineoplastic activity.

ASP5878 is an oral active inhibitor of FGFR 1, 2, 3, and 4, with IC50 values of 0.47 nM, 0.6 nM, 0.74 nM and 3.5 nM for FGFR 1, 2, 3, and 4 kinase activity. ASP5878 has potential antineoplastic activity.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material ASP5878
CAS 1453208-66-6
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H19F2N5O4
Cantidad 25 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 250 mg/mL (613.69 mM)
SMILES OCCN1N=CC(NC2=NC=C(OCC3=C(F)C(OC)=CC(OC)=C3F)C=N2)=C1
Peso molecular (g/mol) 407.37
Formula Weight (peso de la fórmula) 407.37
Porcentaje de pureza 99.86%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.