Learn More
ASP5878, MedChemExpress
Código de producto. 16487776
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16487776 100 mg 100 miligramos
16477998 10 mg 10 miligramos
16463726 25 mg 25 miligramos
16443927 50 mg 50 miligramos
16410468 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16487776 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY19983
MedChemExpress ASP5878 is an oral active inhibitor of FGFR 1, 2, 3, and 4, with IC50 values of 0.47 nM, 0.6 nM, 0.74 nM and 3.5 nM for FGFR 1, 2, 3, and 4 kinase activity. ASP5878 has potential antineoplastic activity.
ASP5878 is an oral active inhibitor of FGFR 1, 2, 3, and 4, with IC50 values of 0.47 nM, 0.6 nM, 0.74 nM and 3.5 nM for FGFR 1, 2, 3, and 4 kinase activity. ASP5878 has potential antineoplastic activity.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material ASP5878
CAS 1453208-66-6
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H19F2N5O4
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 250 mg/mL (613.69 mM)
SMILES OCCN1N=CC(NC2=NC=C(OCC3=C(F)C(OC)=CC(OC)=C3F)C=N2)=C1
Peso molecular (g/mol) 407.37
Formula Weight (peso de la fórmula) 407.37
Porcentaje de pureza 99.86%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease