missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ASMTL Antibody [PE], Novus Biologicals Biologicals™

Código de producto. 30510843 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30510843 0.1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30510843 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP338364PE

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

ASMTL Polyclonal antibody specifically detects ASMTL in Human,Mouse samples. It is validated for ELISA,Immunoprecipitation,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ASMTL
Aplicaciones ELISA, Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado PE
Formulación PBS
Alias de gen acetylserotonin N-methyltransferase-like, acetylserotonin O-methyltransferase-like, ASMTLX, ASMTLY, ASTML, N-acetylserotonin O-methyltransferase-like protein
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-290 of human ASMTL (NP_004183.2).,, Sequence:, MVLCPVIGKLLHKRVVLASASPRRQEILSNAGLRFEVVPSKFKEKLDKASFATPYGYAMETAKQKALEVANRLYQKDLRAPDVVIGADTIVTVGGLILEKPVDKQDAYRMLSRLSGREHSVFTGVAIVHCSSKDHQLDTRVSEFYEETKVKFSELSEELLWEYVHSGEPMDKAGGYGIQALGGMLVESVHGDFLNVVGFPLNHFCKQLVKLYYPPRPEDLRRSVKHDSIPAADTFEDLSDVEGGGSEPTQRDAGSRDEKAEAGEAGQATAEAECHRTRETLPPFPTRLLE
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8623
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.