missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Asialoglycoprotein Receptor 2 Antibody (002), DyLight 650 , Novus Biologicals™

Código de producto. 18586810 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18586810 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18586810 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP306211C

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

Asialoglycoprotein Receptor 2 Monoclonal antibody specifically detects Asialoglycoprotein Receptor 2 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Asialoglycoprotein Receptor 2
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon 002
Conjugado DyLight 650
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen ASGPR 2, ASGP-R 2, ASGPR2, ASGP-R2, asialoglycoprotein receptor 2, CLEC4H2FLJ60040, C-type lectin domain family 4 member H2, HBxAg-binding protein, HBXBP, Hepatic lectin H2, HL-2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human Asialoglycoprotein Receptor 2 (P07307-1; Gln80-Ala311).
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 433
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.