missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
ASH2L Polyclonal specifically detects ASH2L in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunoprecipitation.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | ASH2L |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry, Immunoprecipitation |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Alexa Fluor 532 |
| Dilución | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin |
| Formulación | 50mM Sodium Borate |
| Alias de gen | ASH2, ash2 (absent, small, or homeotic)-like (Drosophila), ASH2L1ash2 (absent, small, or homeotic, Drosophila, homolog)-like, ASH2L2ASH2-like protein, Bre2, set1/Ash2 histone methyltransferase complex subunit ASH2 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | The immunogen recognized by this antibody maps to a region between residue 50 and 100 of human Absent, Small, or Homeotic-Like 2 using the numbering given in entry NP_004665.1 (GeneID 9070). |
| Método de purificación | Immunogen affinity purified |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?