missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ASCL2/Mash2 Antibody [PE], Novus Biologicals™

Código de producto. 30623974 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30623974 0.1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30623974 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor AF6539P

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Sheep Polyclonal Antibody

ASCL2/Mash2 Polyclonal antibody specifically detects ASCL2/Mash2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ASCL2/Mash2
Aplicaciones Immunohistochemistry, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado PE
Formulación PBS
Alias de gen achaete-scute complex (Drosophila) homolog-like 2, achaete-scute complex homolog 2 (Drosophila), achaete-scute complex-like 2 (Drosophila), ASH2, ASH-2, BHLHA45, bHLHa45achaete-scute homolog 2, Class A basic helix-loop-helix protein 45, hASH2, HASH2achaete-scute complex-like 2, mammalian achaete/scute homologue 2, MASH2
Especie del huésped Sheep
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human ASCL2/Mash2, Met1-Ala49, Accession # Q99929
Método de purificación Antigen Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 430
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.