missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ASCL1/Mash1 Antibody, Alexa Fluor™ 594, Novus Biologicals™

Código de producto. 18549500 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18549500 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18549500 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP299418AF594

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

ASCL1/Mash1 Polyclonal antibody specifically detects ASCL1/Mash1 in Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunoprecipitation
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ASCL1/Mash1
Aplicaciones Western Blot, Immunoprecipitation
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alexa Fluor 594
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen achaete-scute complex (Drosophila) homolog-like 1, achaete-scute complex homolog 1 (Drosophila), achaete-scute complex-like 1 (Drosophila), achaete-scute homolog 1, ASH-1, ASH1MASH1, BHLHA46, bHLHa46achaete-scute complex-like 1, Class A basic helix-loop-helix protein 46, hASH1, HASH1achaete scute protein
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the center region of the Human ASCL1/Mash1
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 429
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.