missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ASCL1/Mash1 Antibody, Alexa Fluor™ 405, Novus Biologicals™

Código de producto. 18595311 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
:
0.1 mL; Alexa Fluor 405
Código de producto.
18595311 0.1 mL; Alexa Fluor 405
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18595311

Marca: Novus Biologicals NBP299418AF405

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

ASCL1/Mash1 Polyclonal antibody specifically detects ASCL1/Mash1 in Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunoprecipitation
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ASCL1/Mash1
Aplicaciones Western Blot, Immunoprecipitation
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alexa Fluor 405
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen achaete-scute complex (Drosophila) homolog-like 1, achaete-scute complex homolog 1 (Drosophila), achaete-scute complex-like 1 (Drosophila), achaete-scute homolog 1, ASH-1, ASH1MASH1, BHLHA46, bHLHa46achaete-scute complex-like 1, Class A basic helix-loop-helix protein 46, hASH1, HASH1achaete scute protein
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the center region of the Human ASCL1/Mash1
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 429
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.