Especificaciones
| Cantidad | 0,1 mL |
| Contenido y almacenamiento | Store at -80C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Objetivo | ASCIZ |
| Sinónimo | ASCIZ, ATM INteracting protein, ATM interactor, ATM/ATR-substrate CHK2-interacting zinc finger protein, ATM/ATR-Substrate Chk2-Interacting Zn++-finger protein, DKFZp779K1455, FLJ50270, FLJ61620, FLJ76795, KIAA0431, zinc finger protein 822, ZNF822 |
| Símbolo de gen | ATMIN |