Learn More
ASAH3 Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. 18284833 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
18284833 100 μL 100 microlitros
1 options
Código de producto. 18284833 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP174083
Rabbit Polyclonal Antibody
ASAH3 Polyclonal specifically detects ASAH3 in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno ASAH3
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/ml
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1.0 ug/ml
Formulación PBS, 2% Sucrose with 0.09% Sodium Azide
N.º de referencia del gen Q8TDN7
Alias de gen Acylsphingosine deacylase 3, Alkaline CDase 1, alkaline ceramidase 1, AlkCDase 1, ALKCDase1, ASAH3, EC 3.5.1.23, MGC138327, MGC138329, N-acylsphingosine amidohydrolase (alkaline ceramidase) 3, N-acylsphingosine amidohydrolase 3
Símbolos de los genes ACER1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptides corresponding to the C terminal of ACER1. Immunizing peptide sequence VNAYALNSIALHILYIVCQEYRKTSNKELRHLIEVSVVLWAVALTSWISD.
Peso molecular del antígeno 31 kDa
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 125981
Especificidad de la prueba Expected identity based on immunogen sequence: Rabbit: 86%; Pig: 85%; Bovine: 79%; Rat: 77%; Guinea pig: 75%.
Reconstitución Centrifuge the vial of lyoph antibody at 12,000 x g for 20 seconds. Add 50μL of distilled water. Vortex followed by centrifuge again to pellet the solution.Final concentration is 1mg/mL in PBS buffer.
Especies diana Human, Rat, Pig, Bovine, Canine, Guinea Pig, Rabbit
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG