Learn More
Arsénico para AAS 0,02 mg/l matriz de HNO3 diluido, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Product Code. 12984525 Shop All Fisher Chemical Products
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
Unit Size:
50 ml
Product Code. Cantidad Unit Size
12984525 50 mL 50 ml
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 12984525 Supplier Fisher Chemical Supplier No. E 003 050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    105.00€
    78.16€ / 50 ml
    Ahorro 26.84€
    25% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-01-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Specifications
Nombre del producto químico o material Arsenic
Envase Frasco
CAS 7697-37-2
Forma física Líquido
Fórmula molecular HNO3
Concentración 0.02 mg/L
Número MDL MFCD00011349
Clave InChI GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Tipo Solución estándar de elemento único de llama
SMILES O[N+]([O-])=O
Nombre IUPAC ácido nítrico
Solvent or Matrix HNO3 al 1% (diluido)
Peso molecular (g/mol) 63.01
PubChem CID 944
Cantidad 50 mL
ChEBI CHEBI:48107