Learn More
ARS-1323, MedChemExpress
Código de producto. 16422628
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16422628 5 mg 5 miligramos
16434086 25 mg 25 miligramos
16410429 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16422628 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYU00416
MedChemExpress ARS-1323, the racemate of ARS-1620, is a novel inhibitor of mutant K-ras G12C extracted from patent WO 2015054572 A1.
ARS-1323, the racemate of ARS-1620, is a novel inhibitor of mutant K-ras G12C extracted from patent WO 2015054572 A1.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material ARS-1323
CAS 1698024-73-5
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H17ClF2N4O2
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (232.10 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C=C)N1CCN(C2=NC=NC3=C2C=C(Cl)C(C4=C(O)C=CC=C4F)=C3F)CC1
Peso molecular (g/mol) 430.84
Formula Weight (peso de la fórmula) 430.84
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease