Descripción
ARPC5 Polyclonal antibody specifically detects ARPC5 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | ARPC5 |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1:500-1:2000 |
| Formulación | PBS with 50% glycerol, pH7.3. |
| Alias de gen | actin related protein 2/3 complex, subunit 5, 16kDa, ARC16subunit 5 (16 kD), MGC88523 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-154 of human ARPC5 (NP_001257368.1). MSKNTVSSARFRKVDVDEYDENKFVDEEDGGDGQAGPDEGEVDSCLRHSITGNMTAALQAALKNPPINTKSQAVKDRAGSIVLKVLISFKANDIEKAVQSLDKNGVDLLMKYIYKGFESPSDNSSAMLLQWHEKALAAGGVGSIVRVLTARKTV |
| Método de purificación | Affinity purified |
| Mostrar más |