missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
ARL15 Polyclonal specifically detects ARL15 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Spezifikation
Spezifikation
| Antígeno | ARL15 |
| Aplicaciones | Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1 μg/mL, ELISA 1:100-1:2000, Immunohistochemistry 5 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 5 μg/mL |
| Formulación | PBS with 0.02% Sodium Azide |
| N.º de referencia del gen | NP_061960 |
| Alias de gen | ADP-ribosylation factor related protein 2, ADP-ribosylation factor-like 15, ADP-ribosylation factor-like protein 15, ADP-ribosylation factor-related protein 2, ARF-related protein 2, ARFRP2, FLJ20051 |
| Símbolos de los genes | ARL15 |
| Mehr anzeigen |
For Research Use Only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?