Learn More
ARL1 Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. 18177131 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18177131 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18177131 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP215462
Rabbit Polyclonal Antibody
ARL1 Polyclonal specifically detects ARL1 in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno ARL1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:3000
Formulación PBS (pH 7.0), 1.0% BSA and 20% Glycerol with 0.01% Thimerosal
N.º de referencia del gen P40616
Alias de gen ADP-ribosylation factor-like 1, ADP-ribosylation factor-like protein 1, ARFL1
Símbolos de los genes ARL1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein encompassing a sequence within the center region of human ARL1. The exact sequence is proprietary.
Peso molecular del antígeno 20 kDa
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 400
Especificidad de la prueba Human. Expected to cross react based on sequence identity: Mouse (98%), Chicken (96%), Pig (99%), Rat (98%), Zebrafish (95%), Bovine (99%).
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Aliquot and store at -20C or -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
For Research Use Only