missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ARK5/NUAK1 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18315399 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.05 mg
Tamaño de la unidad:
0.05 miligramo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18315399 0.05 mg 0.05 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18315399 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor H00009891B01P

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Polyclonal Antibody

ARK5/NUAK1 Polyclonal antibody specifically detects ARK5/NUAK1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ARK5/NUAK1
Aplicaciones Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Formulación PBS (pH 7.4)
N.º de referencia del gen NP_055655.1
Alias de gen AMPK-related protein kinase 5, ARK5AMP-activated protein kinase family member 5, EC 2.7.11, EC 2.7.11.1, KIAA0537NUAK family SNF1-like kinase 1, NUAK family, SNF1-like kinase, 1, NuaK1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno NUAK1 (NP_055655.1, 1 a.a. - 661 a.a.) full-length human protein. MEGAAAPVAGDRPDLGLGAPGSPREAVAGATAALEPRKPHGVKRHHHKHNLKHRYELQETLGKGTYGKVKRATERFSGRVVAIKSIRKDKIKDEQDMVHIRREIEIMSSLNHPHIISIYEVFENKDKIVIIMEYASKGELYDYISERRRLSERETRHFFRQIVSAVHYCHKNGVVHRDLKLENILLDDNCNIKIADFGLSNLYQKDKFLQTFCGSPLYASPEIVNGRPYRGPEVDSWALGVLLYTLVYGTMPFDGFDHKNLIRQISSGEYREPTQPSDARGLIRWMLMVNPDRRATIEDIANHWWVNWGYKSSVCDCDALHDSESPLLARIIDWHHRSTGLQADTEAKMKGLAKPTTSEVMLERQRSLKKSKKENDFAQSGQDAVPESPSKLSSKRPKGILKKRSNSEHRSHSTGFIEGVVGPALPSTFKMEQDLCRTGVLLPSSPEAEVPGKLSPKQSATMPKKGILKKTQQRESGYYSSPERSESSELLDSNDVMGSSIPSPSPPDPARVTSHSLSCRRKGILKHSSKYSAGTMDPALVSPEMPTLESLSEPGVPAEGLSRSYSRPSSVISDDSVLSSDSFDLLDLQENRPARQRIRSCVSAENFLQIQDFEGLQNRPRPQYLKRYRNRLADSSFSLLTDMDDVTQVYKQALEICSKLN
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.05 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Protein Kinase
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9891
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Aliquot and store at -20C or -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.