Learn More
Sartorius Sistemas combinados de purificación de agua arium™ Comfort II ASTM 1, 2 con lámpara UV
BIOPHARMA
Código de producto. 16343076 Tienda Sartorius Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Caudal:
10 l/h
5 l/h
Montaje:
Sobremesa
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Caudal Montaje Tamaño de la unidad
16343076 10 l/h Sobremesa cada uno
15594146 5 l/h Sobremesa cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16343076 Proveedor Sartorius N.º de proveedor H2OII2UVT
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    17010.00€
    11138.68€ / paquete de 1
    Ahorro 5871.32€
    34% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-05-2027
Utilice el sistema combinado Sartorius arium™ Comfort I para la producción de agua ultrapura ASTM de tipo 1 y agua pura de tipo 2.
  • Equipados con la última tecnología de EDI y un kit de cartuchos exclusivo
  • La innovadora tecnología iJust optimiza la calidad del agua producida.
  • Pantalla táctil con navegación intuitiva mediante menús
  • Diseño compacto con ranura para tarjeta SD
  • Realizan la desionización electroquímica en la tercera fase de purificación.
  • Eliminación fiable y segura de la contaminación contenida en el agua de suministro
  • arium El software controla la válvula en la salida del concentrado correspondiente a los datos de medición de CaCO3 y CO2
  • Disponible como sistema de sobremesa para cada estación de trabajo de laboratorio y montado en pared con soporte de pared integrado
Beneficios
  • Consumo de agua optimizado y económico
  • Calidad superior del agua producida en todo momento
  • Garantía de mayor duración de los sistemas de purificación de agua ultrapura con flujo descendente
Para instalar arium™ comfort II como unidad integrada para suministrar agua pura de tipo II a caudales de 5 l/hora, solicite el sistema de sobremesa correspondiente y el kit de conversión H2O-ACK-D
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido bacteriano <0,1 CFU/mL (con un filtro final de 0,2 μm o cartucho de ultrafiltración terminal)
Feedwater Connector 3/8 in
Monitorización del agua de suministro No
Fuente del agua de suministro Toque
Caudal 10 l/h
Tipo de agua producto agua de tipo 1 y 2
Remote Dispenser No
Resistividad 18,2 Mohm/cm
TOC Monitor with UV Intensity Monitoring <2 ppb
Carbono orgánico total (COT) ≤ 2 ppmm
Presión del agua de suministro De 2,0 a 6,9 bar
Temperatura del agua de suministro (métrico) De 2 °C a 30 °C
Para utilizar con (aplicación) HPLC, GC-MS, AAS, ICP-MS, cromatografía de intercambio iónico, análisis de COT, fotometría, medios microbiológicos y reactivos, histología, ELISA, RIA
Rango de humedad 80%
Incluye Lámpara UV
Montaje Sobremesa
Tamaño de partículas <1mL
Método de purificación Adsorción por carbono activado esférico, catalizador, ósmosis inversa, desionización electroquímica, filtración opcional estéril y de partículas finales
Turbidez < 1 NTU
Anchura (imperial) 17 in
Anchura (métrico) 43,5 cm
Altura (imperial) 19,7 in
Altura (métrico) 50,1 cm
Fondo (imperial) 18,7 in
Fondo (métrico) 47,6 cm
Peso (imperial) 61,7 lb (vacío); 79,3 lb (en funcionamiento)
Peso (métrico) 28 kg (vacío); 36 kg (en funcionamiento)
Requisitos eléctricos 100/240 V de CA (+/- 10 %), 50/60 Hz, 130 VA (máx.)
Producción diaria 120 l/h (Tipo 1), 5 l/h o 10 l/h (Tipo 2)
Concentración de endotoxinas <0,001 EU/mL con un cartucho de ultrafiltración terminal
Tipo de producto Sistema de purificación de agua