Learn More
Sartorius Sistemas combinados de purificación de agua arium™ Comfort I ASTM 1, 3 sin lámpara UV, control de COT
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 16303076 Tienda Sartorius Productos
Change view
Click to view available options
Caudal:
16 l/h
8 l/h
Montaje:
Sobremesa
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Caudal Montaje unitSize
16303076 8 l/h Sobremesa cada uno
16313076 16 l/h Sobremesa cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16303076 Proveedor Sartorius N.º de proveedor H2OI1T
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice el sistema combinado Sartorius arium™ Comfort I para la producción de agua ultrapura ASTM de tipo 1 y agua pura de tipo 3.
  • Kit de cartuchos exclusivo para la producción de agua ultrapura de la más alta calidad
  • La innovadora tecnología iJust optimiza la calidad del agua producida.
  • Pantalla táctil con navegación intuitiva mediante menús
  • Diseño compacto con ranura para tarjeta SD
  • Resultados reproducibles y fiables
  • arium el software controla la válvula en la salida de concentrado correspondiente a los datos de medición de CaCO3 y GC2
  • Disponible como sistema de sobremesa para cada estación de trabajo de laboratorio y montado en pared con soporte de pared integrado
Beneficios
  • Consumo de agua optimizado y económico
  • Calidad superior del agua producida en todo momento
  • Garantía de mayor duración de los sistemas de purificación de agua ultrapura con flujo descendente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido bacteriano <0,1 CFU/mL (con un filtro final de 0,2 μm o cartucho de ultrafiltración terminal)
Feedwater Connector 3/8 in
Monitorización del agua de suministro No
Fuente del agua de suministro Toque
Caudal 8 l/h
Tipo de agua producto agua de tipo 1 y 3
Remote Dispenser No
Resistividad 18,2 Mohm/cm
TOC Monitor with UV Intensity Monitoring < 5 ppb
Carbono orgánico total (COT) <5 ppb
Presión del agua de suministro De 2,0 a 6,9 bar
Temperatura del agua de suministro (métrico) De 2 °C a 30 °C
Para utilizar con (aplicación) HPLC, GC-MS, AAS, ICP-MS, cromatografía de intercambio iónico, análisis de COT, fotometría, soluciones tampón, agua de suministro para dispositivos de laboratorio, como autoclaves, lavadoras de vidrio, etc.
Rango de humedad 80 %
Incluye Lámpara UV
Montaje Sobremesa
Tamaño de partículas < 1 ml
Método de purificación Adsorción por carbono activado esférico, catalizador, ósmosis inversa, desionización, radiación UV, filtración opcional estéril y de partículas finales
Turbidez < 1 NTU
Anchura (imperial) 17 in
Anchura (métrico) 43,5 cm
Altura (imperial) 19,7 in
Altura (métrico) 50,1 cm
Fondo (imperial) 18,7 in
Fondo (métrico) 47,6 cm
Peso (imperial) 68,3 lb (en funcionamiento); 50,7 lb (vacío)
Peso (métrico) Aprox. 31 kg (en funcionamiento); 23 kg (vacío)
Requisitos eléctricos 100/240 V de CA (+/- 10 %), 50/60 Hz, 130 VA (máx.)
Producción diaria 120 l/h (Tipo 1), 8 l/h o 16 l/h (Tipo 3)
Concentración de endotoxinas <0,001 UE/ml con un cartucho de ultrafiltración terminal
Tipo de producto Sistema de purificación de agua