Learn More
Dímero de aripiprazol, TRC
Código de producto. 17993405
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17993405 2.5 mg 2.50 miligramo
17944415 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17993405 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA7710252.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1797986-18-5
Fórmula molecular C48 H56 Cl4 N6 O4
Peso molecular (g/mol) 922.81
Sinónimo 7-[4-[4-[2,3-Dichloro-4-[1-[2,3-dichloro-4-[4-[4-[(2-oxo-3,4-dihydro-1H-quinolin-7-yl)oxy]butyl]piperazin-1-yl]phenyl]ethyl]phenyl]piperazin-1-yl]butoxy]-3,4-dihydro-1H-quinolin-2-one, 7,7'-[Ethane-1,1-diylbis[(2,3-dichlorobenzene-4,1-diyl)piperazine-4,1-diylbutane-4,1-diyloxy]]bis[3,4.dihydroquinolin-2(1H)-one], Aripiprazole Dimer, Aripiprazole Imp. G (EP)
Nombre IUPAC 7-[4-[4-[2,3-dicloro-4-[1-[2,3-dicloro-4-[4-[4-[4-[(2-oxo-3,4-dihidro-1H-quinolina-7-il)oxi]butil]piperazina-1-il]fenil]etil]fenil]piperazina-1-il]butoxi]-3,4-dihidro-1H-quinolina-2-una
SMILES CC(c1ccc(N2CCN(CCCCOc3ccc4CCC(=O)Nc4c3)CC2)c(Cl)c1Cl)c5ccc(N6CCN(CCCCOc7ccc8CCC(=O)Nc8c7)CC6)c(Cl)c5Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aripiprazole Dimer
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C48H56Cl4N6O4/c1-32(37-12-14-41(47(51)45(37)49)57-24-20-55(21-25-57)18-2-4-28-61-35-10-6-33-8-16-43(59)53-39(33)30-35)38-13-15-42(48(52)46(38)50)58-26-22-56(23-27-58)19-3-5-29-62-36-11-7-34-9-17-44(60)54-40(34)31-36/h6-7,10-15,30-32H,2-5,8-9,16-29H2,1H3,(H,53,59)(H,54,60)
Formula Weight (peso de la fórmula) 920.3117