missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ARID5B Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18448700 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
25 μL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
25 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18448700 25 μL 25 microlitros
18745033 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18448700 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP18362225ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 4 publications

ARID5B Polyclonal specifically detects ARID5B in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Chromatin Immunoprecipitation, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ARID5B
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 0.04-0.4 ug/ml, Immunohistochemistry 1:20 - 1:50, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 0.25-2 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 1:20 - 1:50, Chromatin Immunoprecipitation (ChIP)
Formulación PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
Alias de gen ARID domain-containing protein 5B, AT rich interactive domain 5B (MRF1-like), DESRTAT-rich interactive domain-containing protein 5B, FLJ21150, Modulator recognition factor 2, modulator recognition factor 2 (MRF2), MRF-2, MRF2MRF1-like protein
Símbolos de los genes ARID5B
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:TSKYPSRDMYRESENSSFPSHRHQEKLHVNYLTSLHLQDKKSAAAEAPTDDQPTDLSLPKNPHKPTGKVLGLAHSTTGPQESKGISQFQVLGSQSRDCHPKACRVSPMTMSGPKKYPESLSRSGKPHHVRLENFRKME
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 25 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 84159
Especificidad de la prueba Specificity of human ARID5B antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.