Learn More
ARHGEF6 Antibody, Alexa Fluor™ 532, R&D Systems™
Código de producto. 18444013 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18444013 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18444013 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP130450AF532
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
ARHGEF6 Polyclonal specifically detects ARHGEF6 in Human samples. It is validated for Immunoprecipitation, Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno ARHGEF6
Aplicaciones Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alexa Fluor 532
Dilución Western Blot
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen alphaPIX, Alpha-Pix, COOL-2, COOL2alpha, KIAA0006Cool2, mental retardation, X-linked 46, MRX46, PAK-interacting exchange factor alpha, PIXA, Rac/Cdc42 guanine exchange factor (GEF) 6, Rac/Cdc42 guanine nucleotide exchange factor (GEF) 6, Rac/Cdc42 guanine nucleotide exchange factor 6, rho guanine nucleotide exchange factor 6
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno The immunogen for this product maps to a region between residue 50 and 100 of human Rac/Cdc42 guanine nucleotide exchange factor 6 using the numbering given in entry NP_004831.1 (GeneID 9459).
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9459
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG
Línea de productos Novus