Learn More
ARHGEF5 Antibody, R&D Systems™
Código de producto. 18608265 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 μL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
25 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18608265 25 μL 25 microlitros
18622966 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18608265 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP24670125ul
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    457.09€
    391.65€ / 25 microlitros
    Ahorro 65.44€
    14% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
ARHGEF5 Polyclonal specifically detects ARHGEF5 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno ARHGEF5
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry 1:200 - 1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500
Formulación PBS (pH 7.2), 40% Glycerol
N.º de referencia del gen A5YM69
Alias de gen ephexin-3, GEF5, Guanine nucleotide regulatory protein TIM, Oncogene TIM, P60, p60 TIM, Rho guanine nucleotide exchange factor (GEF) 5, rho guanine nucleotide exchange factor 5, TIM1, TIMDKFZp686N1969, Transforming immortalized mammary oncogene
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids: QGEERKRELQVPEENRADSQDEKSQTFLGKSEEVTGKQEDHGIKEKGVPVSGQEAKEPESWDGGRLGAVGRARSREEENEHHGPSMPALIAPEDSPHCDLFP
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 25 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7984
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG