Learn More
ARHGAP11B Antibody, PE, Novus Biologicals™
Código de producto. 18629867 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18629867 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18629867
Marca: Novus Biologicals NBP306142PE
Rabbit Polyclonal Antibody
ARHGAP11B Polyclonal antibody specifically detects ARHGAP11B in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno ARHGAP11B
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado PE
Dilución Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación PBS
Alias de gen B'-T, FAM7B1, Family With Sequence Similarity 7, Member B1, GAP (1-8), Rho GTPase Activating Protein 11B, Rho GTPase-Activating Protein 11B, Rho-Type GTPase-Activating Protein 11B
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the C-terminus of the Human ARHGAP11B.
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación GPCR, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 89839
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG