Learn More
ARHGAP1 Antibody - Azide and BSA Free, R&D Systems™
Código de producto. 18609661 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.02 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.02 ml
0.10 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18609661 0.1 mL 0.10 ml
18683222 0.02 mL 0.02 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18609661 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP2926920.1ml
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
ARHGAP1 Polyclonal specifically detects ARHGAP1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Immunoprecipitation, Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno ARHGAP1
Aplicaciones Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500 - 1:2000, Immunoprecipitation 1:50 - 1:100
Formulación PBS with 50% glycerol, pH7.3.
Alias de gen CDC42 GTPase-activating protein, CDC42GAPp50-RhoGAP, GTPase-activating protein rhoOGAP, p50rhoGAP, Rho GTPase activating protein 1, rho GTPase-activating protein 1, RHOGAP, RHOGAP1Cdc42GAP, Rho-related small GTPase protein activator, Rho-type GTPase-activating protein 1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 210-439 of human ARHGAP1 (NP_004299.1). VLKYDDFLKSTQKSPATAPKPMPPRPPLPNQQFGVSLQHLQEKNPEQEPIPIVLRETVAYLQAHALTTEGIFRRSANTQVVREVQQKYNMGLPVDFDQYNELHLPAVILKTFLRELPEPLLTFDLYPHVVGFLNIDESQRVPATLQVLQTLPEENYQVLRFLTAFLVQISAHSDQNKMTNTNLAVVFGPNLLWAKDAAITLKAINPINTFTKFLLDHQGELFPSPDPSGL
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación GPCR, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 392
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG
Línea de productos Novus