missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ARH Antibody [mFluor Violet 500 SE], Novus Biologicals Biologicals™

Código de producto. 30511380 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30511380 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30511380 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP338382MFV500

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

ARH Polyclonal antibody specifically detects ARH in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ARH
Aplicaciones ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado mFluor Violet 500 SE
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen ARH1, ARH2, ARHAutosomal recessive hypercholesterolemia protein, DKFZp586D0624, FHCB1ARH1, FHCB2LDL receptor adaptor protein, low density lipoprotein receptor adapter protein 1, low density lipoprotein receptor adaptor protein 1, MGC34705
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 59-308 of human ARH (NP_056442.2).,, Sequence:, EQPKGEELSAAAIKRIVATAKASGKKLQKVTLKVSPRGIILTDNLTNQLIENVSIYRISYCTADKMHDKVFAYIAQSQHNQSLECHAFLCTKRKMAQAVTLTVAQAFKVAFEFWQVSKEEKEKRDKASQEGGDVLGARQDCTPSLKSLVATGNLLDLEETAKAPLSTVSANTTNMDEVPRPQALSGSSVVWELDDGLDEAFSRLAQSRTNPQVLDTGLTAQDMHYAQCLSPVDWDKPDSSGTEQDDLFSF
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Lipid and Metabolism
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 26119
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.