Learn More
Thermo Scientific™ Circuladores refrigerados ARCTIC A10B
Código de producto. 11690861 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Caudal:
17 L/min
20 L/min
Tipo de controlador:
AC150
AC200
SC100
SC150
Tensión:
230 V
Frecuencia:
50 Hz
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Caudal Tipo de controlador Tensión Frecuencia unitSize
11690861 17 L/min SC150 230 V 50 Hz cada uno
10597485 17 L/min SC100 230 V 50 Hz 1 PCS
11640901 20 L/min AC150 230 V 50 Hz 1 PCS
11650921 20 L/min AC200 230 V 50 Hz cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Código de producto. 11690861 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 1534101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5635.00€
    5440.00€ / paquete de 1
    Ahorro 195.00€
    3% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
El baño con refrigeración A10B dispone de una gran zona de trabajo, lo que ofrece una capacidad de procesamiento superior y un flujo de trabajo eficaz, con un intervalo de temperatura de - 10° a +100 °C y un volumen máximo del baño de 30 litros.
Los baños con refrigeración Thermo Scientific™ A10B disponen de una gran zona de trabajo, lo que ofrece una capacidad de procesamiento superior y un flujo de trabajo eficaz, con un intervalo de temperatura de - 10° a +100 °C y un volumen máximo del baño de 30 litros. Configure su baño con refrigeración con un controlador Thermo Scientific STANDARD o ADVANCED para cubrir las necesidades de sus aplicaciones.
Los baños refrigerados se utilizan principalmente para controlar la temperatura de las muestras introducidas, de forma que es importante evaluar las especificaciones de las dimensiones del área de trabajo. Estos equipos también pueden emplearse en un conjunto limitado de aplicaciones con refrigeración.
  • Baños de acero inoxidable robustos
  • El termostato se puede girar 90° para ubicarlo en cualquiera de los lados del baño y facilitar la visualización.
  • Conjunto de circulación externa incluido para conexión de tubería con un conector M16 × 1, macho NPT de 0,64 cm (0,25 pulg), 0,952 cm (0,375 pulg) de D.E.
  • Concepto de ventilación en tres lados: es posible bloquear hasta dos lados sin reducir las prestaciones de refrigeración ni degradar el equipo.
  • Orificio de desagüe en la parte frontal
  • Asas integradas
  • Refrigerante sin CFC
Incluye:
cables de control, puente con junta y tornillos de mariposa, racores, abrazaderas, conexión de bomba para circulación externa y cable de alimentación de 1,83 m (6 pies)
Recomendada para:
  • Calibración
  • Biorreactores
  • Evaporadores rotatorios
  • Condensadores
  • Análisis de muestras y materiales
  • Preparación de muestras y materiales
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (imperial) Desde 0,6 hasta 1 pie cúb.
Tipo de controlador SC150
Capacidad (métrico) De 17 L a 30 L
Certificaciones/conformidad CE/ROHS/WEEE
Comunicaciones RS232, RS485, Ethernet/LAN, E/S analógica
Capacidad de refrigeración 250w
Caudal 17 L/min
Intervalo de temperatura -10°C a +100°C
Presión máxima 300 mbar (4,35 psi)
Clase de seguridad 3/FL
Estabilidad de la temperatura 0,02 °C
Termostato SC150
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 35,9 x 16,9 x 18,5 pulg (91,3 x 42,9 x 47,1 cm)
Longitud (imperial) 35,9 in
Longitud (imperial) interior 13,4 in
Longitud (métrico) 91,3 cm
Longitud (métrico) interior 36,5 cm
Anchura (imperial) 16,9 in
Anchura (imperial) interior 11,7 in
Anchura (métrico) 42,9 cm
Anchura (métrico) interior 29,7 cm
Altura (imperial) 18,5 in
Altura (métrico) 47,1 cm
Fondo interior (imperial) 7,9 in
Fondo interior (métrico) 20 cm
Peso (imperial) 97,9 lb.
Peso (métrico) 44,5 kg
Requisitos eléctricos 230 V, 50 Hz
Tensión 230 V
Frecuencia 50 Hz