Learn More
AR 231453, MedChemExpress
Código de producto. 16449197
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16449197 5 mg 5 miligramos
16406638 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16449197 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15564
MedChemExpress AR 231453 is a potent, specific and orally available GPR119 agonist. AR 231453 can stimulate β-cell replication and improve islet graft function s.
AR 231453 is a potent, specific and orally available GPR119 agonist. AR 231453 can stimulate β-cell replication and improve islet graft function s.
Specifications
Nombre del producto químico o material AR 231453
CAS 733750-99-7
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H24FN7O5S
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (49.45 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(C)C1=NOC(C2CCN(C3=NC=NC(NC4=CC=C(S(=O)(C)=O)C=C4F)=C3[N+]([O-])=O)CC2)=N1
Peso molecular (g/mol) 505.52
Formula Weight (peso de la fórmula) 505.52
Porcentaje de pureza 99.58%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism